Tlačiť
2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
85987.260EA 181.45 EUR
85987.260 85987.360
2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
Mw: 204.89
Teplota tavenia: 170…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012886
Číslo CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Melting point 171 --> 175 °C