Tlačiť
Methylthymol blue sodium salt, AnalaR NORMAPUR® indicator for metal titration
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
86165.010EA 138.19 EUR
86165.010 86165.050
Methylthymol blue sodium salt, AnalaR NORMAPUR® indicator for metal titration
Methylthymol blue sodium salt
Vzorec: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Mw: 844.76
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148905
Číslo CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility in water (0.1 %) Clear liquid
Suitability as metal indicator Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 435 --> 443 nm
Absorptivity (1 %; 1 cm) Min. 120