1-methylimidazol 99,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
85994.180EA
34.85
EUR
85994.180
85994.290
1-methylimidazol 99,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
1-methylimidazol
Vzorec:
C₄H₆N₂ Mw: 82.11 Teplota varu: 198 Teplota tavenia: -2 Teplota vzplanutia: 92 |
Číslo MDL:
MFCD00005292 Číslo CAS: 616-47-7 OSN: 2922 ADR: 8 (6.1) II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colourless to yellow liquid |
Assay (GC) | min. 99.0 % |
Density (d20°C/ 4°C) | 1.034 - 1.036 |
Water | max. 0.5 % |
Identity (IR) | Passes test |