Tlačiť
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
85996.260EA 196.68 EUR
85996.260 85996.180
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15
Teplota varu: 225.5
Teplota tavenia: 8
Teplota vzplanutia: 93
Číslo MDL: MFCD00003188
Číslo CAS: 80-73-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03275
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %