Tlačiť
Dodecyltrimethylammonium bromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
85982.130EA 108.15 EUR
85982.130 85982.180
Dodecyltrimethylammonium bromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodecyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₅H₃₄BrN
Mw: 308.35
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011767
Číslo CAS: 1119-94-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Conforms to structure
Colouration (10 %; water) Max. 100 APHA
Solubility in water (10 %) Clear to slightly hazy