Tlačiť
o-Krezol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
85988.290EA 66.99 EUR
85988.290 85988.320 85988.180 85988.460
o-Krezol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002226
Číslo CAS: 95-48-7
OSN: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %