Tlačiť
N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
85986.230EA 61.69 EUR
85986.230 85986.290 85986.460
N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Vzorec: C₉H₁₃N
Mw: 135.21
Teplota varu: 211
Teplota tavenia: -15
Teplota vzplanutia: 76
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008316
Číslo CAS: 99-97-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear pale yellow to amber liquid
Assay (GC) min. 98,0 %
Water max. 0,5 %
Density (d20°C/4°C) 0,935 – 0,937
Identity (IR) Passes test