Tlačiť
Kyanid sodný ≥95.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
87056.290EA 56.88 EUR
87056.290 87056.360 87056.460
Kyanid sodný ≥95.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
Mw: 49.01
Teplota varu: 1496
Teplota tavenia: 563.9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003523
Číslo CAS: 143-33-9
OSN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test