Tlačiť
Amberlite® IR-120 (Na) ion-exchange resin, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
224359-1KG 224359-250G
224359-1KGEA 170.08 EUR
224359-1KG 224359-250G
Amberlite® IR-120 (Na) ion-exchange resin, Supelco®
Amberlite® IR-120 (Na)
Amberlite® IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Číslo MDL: MFCD00132707
Číslo CAS: 9002-23-7