Tlačiť
Paraformaldehyde 4% (w/v) in aqueous solution methanol-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
47392.9L 47392.9M
47392.9LEA 57.68 EUR
47392.9L 47392.9M
Paraformaldehyde 4% (w/v) in aqueous solution methanol-free
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Mw: 30.03
Teplota varu: -19.3
Teplota tavenia: -92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
Merck Index: 13,04259
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Concentration (w/v) 3.5 to 4%
Appearance Clear colourless liquid
Ash <=0.01% (Paraformaldehyde content)
Trace metal
Iron (Fe) <=2.0% (Paraformaldehyde content)