Tlačiť
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Dodávateľ: VWR Collection
466-0603EA 2431.4 EUR
466-0603 466-0604 466-0605
VWR® VENTI-Line® Prime, Drying Ovens with Forced Convection
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Sušárny VENTI-Line® jsou určeny pro veškeré standardní úlohy sušení a temperování, ale také sterilizaci laboratorního skla. Fungují v teplotním rozsahu od 50 do 300 °C a jsou určeny k použití v biologických, chemických, zdravotnických, farmaceutických a fyzikálních laboratořích.
  • Multifunkční mikroprocesorový ovladač s 4,3" s plně barevnou dotykovou obrazovkou
  • Paměť pro pět uživatelských programů
  • Pětisegmentový profil teplota-čas, rychlá změna nastavení teploty a nastavení tlaku v průběhu programu
  • Plánovaný start programu (nastavení data a času) a funkce „smyčky“ 255 krát nebo nekonečná
  • Nastavitelné pozdržení ve stanoveném časovém bodě od 1 minuty až po 366 dní nebo možnost nepřetržitého provozu
  • Regulace rychlosti ventilátoru (10 až 100%, nastavitelná v přírůstcích po 1%) a nastavitelné doby náběhu (dny/hodiny/minuty)
  • Ochrana proti přehřátí třídy 3.1
  • Automatické ovládání vzduchové klapky (0 % - zavřená, 100% - otevřená, nastavitelná v přírůstcích po 1%)
Tyto pece s nucenou konvekcí mají vnitřní komoru z nerezové oceli (DIN 1.4301) a vnější povrch z práškově lakovaného plechu s uzamykatelnými plnými dvířky. Všechny modely mají 30 mm Ø přístupový port, hodiny reálného času, USB rozhraní (na předním panelu) pro stahování dat na USB flash disk a LAN rozhraní. Vnitřní paměť uchovává až 10 000 datových záznamů (maximálně 6 měsíců). Řada má autodiagnostickou funkci, systém kontroly výpadku napájení, alarm selhání teplotního senzoru, alarm otevřených dveří a zvukové a vizuální alarmy teploty.
Všechny sušicí pece Prime stejné velikosti lze stohovat bez dalšího příslušenství (kromě modelů o objemu 180 l, které nejsou stohovatelné).
Objednávacie informácie: Nutno objednat s UK zástrčkou.
Informace o dodávce: Dodává se s nerezovými drátěnými policemi, certifikátem výrobce (údaje naměřeny při 105 °C) a vícejazyčným návodem k použití (lze stáhnout z interní paměti na USB flash disk).
Pozor: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.