Tlačiť
thiokyanatan rtuťnatý 99, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
85965.130EA 73.3 EUR
85965.130 85965.180
thiokyanatan rtuťnatý 99, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
thiokyanatan rtuťnatý
Vzorec: C₂HgN₂S₂
Mw: 316.76
Teplota tavenia: –38.9 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011039
Číslo CAS: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
OSN: 1646
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05917
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test