Tlačiť
Sodium hexanitritocobaltate(III), AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
86175.180EA 144.81 EUR
86175.180 86175.130
Sodium hexanitritocobaltate(III), AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
Číslo MDL: MFCD00003512
Číslo CAS: 13600-98-1
OSN: 1479
ADR: 5.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identification Passes test
Sensitivity to potassium 1:10000
Suitability for potassium determination Passes test
Insoluble matter Max. 0,02 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur Passes test