Fenolová červeň, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
86160.050EA
35.62
EUR
86160.050
86160.150
86160.180
Fenolová červeň, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Fenolová červeň
Vzorec:
C₁₉H₁₄O₅S |
Číslo MDL:
MFCD00003552 Číslo CAS: 143-74-8 |
Výsledky špecifikačného testu
pH Range (Yellow-Red) | 6.8 - 8.2 |
Clarity of Solution | Passes Test |
Absorption Maximum λ1 (pH 1.2) | 503 - 506 |
Absorption Maximum λ2 (pH 3.0) | 430 - 435 |
Absorption Maximum λ3 (pH 6.5) | 430 - 435 |
Absorption Maximum λ4 (pH 8.8) | 557 - 560 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ1, on Dried Sample) | 900 - 1100 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ2; on Dried Sample) | 500 - 700 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ3, on Dried Sample) | 500 - 700 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ4, on Dried Sample) | 1000 - 1200 |
Insoluble in C₂H₅OH | Passes Test |
Copper (Cu) | ≤0,005 |
Iron (Fe) | ≤0,005 |
Lead (Pb) | ≤0,005 |
Nickel (Ni) | ≤0,005 |
Loss on Drying (110 °C) | ≤5 |