Tlačiť
Tetrahydrofuran 99,5 GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonymá: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
6778-45EA 0 EUR
6778-45 6778-25
Tetrahydrofuran 99,5 GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 66
Teplota tavenia: -108.5
Teplota vzplanutia: –14 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.05 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Peroxides (as H₂O₂) ≤0.015 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use