Tlačiť
Aceton ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
6776-45EA 326.92 EUR
6776-45 6776-25
Aceton ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
OSN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay ≥99.5%
Water (KF) ≤0.3%
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.001%
Alcohols ≤0.06%
Substances Insoluble in Water Passes Test
Substances Reducing KMnO₄ (as O) ≤0.0002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use