Tlačiť
Fenolftalein, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
86158.150EA 30.81 EUR
86158.150 86158.180 86158.260
Fenolftalein, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
pH range (Colourless to Violet-Red) 8 - 10
Absorption Maximum λ (pH 9.8) 551 - 554
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max; pH 9.8 on Dried Sample) 500 - 600
Clarity of alcohol solution passes test
Loss on Drying (110 ºC) ≤1