Thymolphthalein, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
86157.050EA
42.3
EUR
86157.050
86157.150
86157.180
Thymolphthalein, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicator
Thymolphthalein
Vzorec:
C₂₈H₃₀O₄ Mw: 430.54 Teplota tavenia: 253 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005909 Číslo CAS: 125-20-2 Merck Index: 12,09542 |
Výsledky špecifikačného testu
Identity (UV-VIS Spectroscopy) | Passes Test |
Appearance of Solution | Passes Test |
pH Range (Colourless to Blue) | 8.8 - 10.5 |
Absorption Maximum λ (pH 10,5) | 592 - 596 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max , 0.01 g/l, pH 10.5, on Dried Sample) | 800 - 900 |
Loss on Drying (110 °C) | ≤1.0 |