Tymolová modř, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
86155.050EA
64.18
EUR
86155.050
86155.150
Tymolová modř, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Tymolová modř
Vzorec:
C₂₇H₃₀O₅S |
Číslo MDL:
MFCD00005869 Číslo CAS: 76-61-9 |
Výsledky špecifikačného testu
pH Range 1: Pink to Brownish Yellow | 1.2 - 2.8 |
pH Range 2: Greenish-Yellow to Blue | 8.0 - 9.2 |
Absorption Max. λ1 (pH 1.2) | 543 - 547 |
Absorption Max. λ2 (pH 2.8) | 431 - 436 |
Absorption Max. λ3 (pH 7.8) | 431 - 436 |
Absorption Max. λ4 (pH 9.5) | 594 - 598 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ1, pH 1.2 on Dried Sample) | 400 - 500 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ2, pH 2.8 on Dried Sample) | 200 - 300 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ3, pH 7.8 on Dried Sample) | 200 - 300 |
Absorptivity (A1%/1 cm; λ4, pH 9.5 on Dried Sample) | 450 - 550 |
Loss on Drying (110 ºC) | ≤3 |