Tlačiť
Hematoxylin (Mayer) Histology, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
3870.2500EA 91.73 EUR
3870.2500 3870.1000
Hematoxylin (Mayer) Histology, J.T.Baker®
Hematoxylin
Hematoxyline solution according to mayer for use in HE staining.
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
Mw: 302.28 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078111
Číslo CAS: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Performance Test Passes Test
For Laboratory, Research or Manufacturing Use