Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný solution 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM buffer stock solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
86184.290EA 52.42 EUR
86184.290
Hydrogenfosforečnan dvojsodný solution 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM buffer stock solution
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Mw: 141,96 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous 0.0664 – 0.0670 mol/l
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out.