Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM Indicator_Redox
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
86180.180EA
64.89
EUR
86180.180
86180.260
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM Indicator_Redox
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Mw: 692.54 Hustota: 0.9999 |
Číslo MDL:
MFCD00036428 Číslo CAS: 14634-91-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) | 180 - 200 |