Tlačiť
Fosforyltrichlorid ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87036.230EA 63.38 EUR
87036.230 87036.290
Fosforyltrichlorid ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
Fosforyltrichlorid
Vzorec: POCl₃
Číslo MDL: MFCD00011443
Číslo CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
OSN: 1810
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colourless to yellowish liquid
Assay ≥99,0%
Colour (APHA) ≤30
Identity Passes test