Tlačiť
Benzoylchlorid ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
87035.290EA 72.6 EUR
87035.290 87035.460
Benzoylchlorid ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000653
Číslo CAS: 98-88-4
OSN: 1736
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Assay ≥98,0%
Colour (APHA) ≤50
Identity Passes test