Tlačiť
Diizopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: N-Isopropyl-2-propanamine
87031.290EA 72.2 EUR
87031.290 87031.320 87031.460
Diizopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diizopropylamin
Vzorec: C₆H₁₅N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008862
Číslo CAS: 108-18-9
OSN: 1158
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC) ≥99,0%
Relative density (20/4°C) 0,715 - 0,716
Water (K. F.) ≤ 0,3 %
Identity (IR) Passes test