Tlačiť
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥99.0% for ion pair chromatography, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
86853-10G-FEA 219.41 EUR
86853-10G-F 86853-50G-F 86853-10X1G-F
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát ≥99.0% for ion pair chromatography, Supelco®
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Teplota tavenia: 169…172 °C
Číslo MDL: MFCD00011637
Číslo CAS: 32503-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&vid=4ac945220fa3730d357572c05c3735d620538336&prid=web&clid=SAPDAM