Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥99.0% (by GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hexamethyldisilazane
52619-250ML 52619-50ML
52619-250MLEA 439.01 EUR
52619-250ML 52619-50ML
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥99.0% (by GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Mw: 161.39
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: -82
Teplota vzplanutia: 6
Číslo MDL: MFCD00008259
Číslo CAS: 999-97-3
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bb897a49260bc7677ad1f6d36b4d92877583818&vid=aacae6d820fe7f24349e379841e4cf581b4c637f&prid=web&clid=SAPDAM