Tlačiť
Polyacrylic acid sodium salt solution, M.W. ∼8000 45% in water
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
416029-500ML 416029-100ML
SIAL416029-500MLEA 382.67 EUR
SIAL416029-500ML SIAL416029-100ML
Polyacrylic acid sodium salt solution, M.W. ∼8000 45% in water
Vzorec: [CH₂CH(CO₂Na)]n
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00147949
Číslo CAS: 9003-04-7