Tlačiť
Chlornan sodný solution_SC 13% w/v, technical
Dodávateľ: PanReac AppliChem
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 57.28 EUR
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Chlornan sodný solution_SC 13% w/v, technical
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Mw: 74.44
Teplota tavenia: -6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
OSN: 1791
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08702
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%