Tlačiť
D(+)-Glukóza, white powder, Molecular Biology Grade
Dodávateľ: MP Biomedicals
0219402483 0219402491
ICNA0219402483EA 33.21 EUR
ICNA0219402483 ICNA0219402491
D(+)-Glukóza, white powder, Molecular Biology Grade
D(+)-Glukóza
D-(+)-Glucose is ideal as a culture media component.
Pozor: Research use only (RUO).
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148912
Číslo CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=10, Water, NH4OH) +52,5 ± 5°
Moisture Report Result