Tlačiť
Methylenová modř Microscopy (C.I. 52015)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
3470.0025EA 66.89 EUR
3470.0025 3470.0100
Methylenová modř Microscopy (C.I. 52015)
Methylenová modř
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S
Mw: 319.86
Teplota tavenia: 180
Číslo MDL: MFCD00150008
Číslo CAS: 61-73-4
Merck Index: 12,06137
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Proportion A635/A662 0.54 --> 0.62