Tlačiť
Kyselina propiónová 99.5-100.5% NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
P1464-200LTBL P1464-20LTBL P1464-4LTGL
SPCMP1464-200LTBLEA 0 EUR
SPCMP1464-200LTBL SPCMP1464-20LTBL SPCMP1464-4LTGL
Kyselina propiónová 99.5-100.5% NF
Kyselina propiónová
Propionic acid is used as a preservative in pharmaceutical formulations.
Certifikácie: Manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 141 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002756
Číslo CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
OSN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 - 100.5%
Specific gravity at 25 °C 0.988 - 0.993
Distilling Range 138.5 - 142.5 °C
Nonvolatile Residue 0.0001
Elemental Impurities As Reported
Readily Oxidizable Substances To Pass Test
Aldehyde To Pass Test
Identification To Pass Test
Residual Solvents To Pass Test