Tlačiť
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 42.52 EUR
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00460779
Číslo CAS: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity Min. 96%