Tlačiť
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 98% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55952.MD H55952.03 H55952.06
H55952.MDEA 312.04 EUR
H55952.MD H55952.03 H55952.06
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 98% (by HPLC)
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
Pozor: Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents.
Vzorec: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
Mw: 450.215 g/mol
Číslo MDL: MFCD00149598
Číslo CAS: 207683-22-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (HPLC) Min. 97.5%