Tlačiť
Chlorid cínatý dihydrát 98% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Stannous chloride dihydrate
243523-2.5KG 243523-12KG
243523-2.5KGEA 1011.42 EUR
243523-2.5KG 243523-12KG
Chlorid cínatý dihydrát 98% ACS, Fluka™
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Mw: 225.65
Teplota varu: 623 Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 37…38 °C
Hustota: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149863
Číslo CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %