Tlačiť
Molybdenan sodný dihydrát ≥99% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
331058-500G 331058-2.5KG
331058-500GEA 585.22 EUR
331058-500G 331058-2.5KG
Molybdenan sodný dihydrát ≥99% ACS, Fluka™
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
Mw: 241.95
Teplota tavenia: 100 °C (–H₂O of crystall.)
Hustota: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149170
Číslo CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5 - 103.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 10.5
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.015 %