Tlačiť
Molecular sieve dehydrate, beads 10-20 mesh for drying solvents, with indicator, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
69839-1KG 69839-250G
69839-1KGEA 602.89 EUR
69839-1KG 69839-250G
Molecular sieve dehydrate, beads 10-20 mesh for drying solvents, with indicator, Fluka™
Molecular sieve dehydrate
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Particle Size 10-20 mesh
Appearance (color) complying
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %
Grain size 1-3 mm Min. 95 %