Tlačiť
Chlorid cesný, anhydrous ≥99.9%, Reagent Grade, free-flowing, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
746487-1KG 746487-500G
746487-1KGEA 1365.82 EUR
746487-1KG 746487-500G
Chlorid cesný, anhydrous ≥99.9%, Reagent Grade, free-flowing, Fluka™
Chlorid cesný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: CsCl
Teplota tavenia: 642 °C
Hustota: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99 - 101 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 1500 ppm