Tlačiť
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetric solution, for determination of iodine value, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 256.32 EUR
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetric solution, for determination of iodine value, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Vzorec: IBr
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011353
OSN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l