Tlačiť
Kanystry, antistatické
Dodávateľ: BURKLE
0435-0005 0435-0015 0435-1055 0435-1105 0435-2055 0435-2105
216-2227EA 100.68 EUR
216-2227 216-2228 216-2229 216-2230 216-2332 216-2333
Kanystry, antistatické
Láhve Kanystry
HDPE, černý, antistatický.
  • se závitovým adaptérem nebo bez něj (³/₄")
  • velice stabilní díky žebrované struktuře a silným stěnám, lze skladovat na boku
  • rukojeť zaručuje snadnou manipulaci a přepravu
  • velice úzký profil 65 nebo 125 mm šetří místo při skladování a usnadňuje používání ve stísněných prostorách
Kompaktní kanystr, vyrobený z elektricky vodivého HDPE, je zvláště vhodný pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu. Se specifickým povrchovým odporem <10⁵ ohmů má nádoba velmi vysokou elektrickou vodivost. Při správném uzemnění zabraňuje nebezpečí vznícení v důsledku akumulace elektrostatického náboje. Kanystr tak naplňuje požadavky směrnic ATEX 137, TRBS2153 a CENELEC 50404.
Průmyslové plastové kanystry nepodléhají korozi a lze je snadno likvidovat prostřednictvím recyklace. Mohou být využity pro dávkování a skladování výbušných a vysoce hořlavých kapalin skupin IIA, IIB a IIC, což zahrnuje odpad z laboratoří při průmyslových aplikacích nebo v těžebním průmyslu.
Ke kanystrům se ³/₄" závitovým adaptérem lze namontovat uzavírací kohout (například kohout PA, který je elektricky vodivý).