Tlačiť
Aluminum phosphate, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
341452-100G 341452-500G
SIAL341452-100GEA 49.74 EUR
SIAL341452-100G SIAL341452-500G
Aluminum phosphate, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Aluminum phosphate
Vzorec: AlPO₄
Hustota: 2,56 g/ml (25 °C) (lit.)
Číslo MDL: MFCD00003430
Číslo CAS: 7784-30-7
EINECS: 232-056-9
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to Off-White Powder
Loss on Ignition Typically <1%
ICP Assay Confirms Aluminum And Phosphorus Components