Tlačiť
L(+)-Kyselina askorbová 99+%, powder Electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
J66291.22 J66291.18
J66291.22EA 50.47 EUR
J66291.22 J66291.18
L(+)-Kyselina askorbová 99+%, powder Electrophoresis
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Mw: 176.13
Teplota varu: 553
Teplota tavenia: 190…193 °C (rozkl.)
Hustota: 1.65
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064328
Číslo CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 14,830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99%
Form Powder