Tlačiť
E/E absolute (Untaxed) 99,8, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol
34870-1L 34870-2.5L 34870-6X1L 34870-4X2.5L
34870-1LEA 0 EUR
34870-1L 34870-2.5L 34870-6X1L 34870-4X2.5L
E/E absolute (Untaxed) 99,8, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Ethanol
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46.07
Teplota varu: 78…79 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.8 Vol.%
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Transmittance at 210 nm Min. 20 %
Transmittance at 225 nm Min. 50 %
Transmittance at 240 nm Min. 80 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Autoignition Temperature 683 °F
Vapor Density 1.59 (vs air)