Tlačiť
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocyklery
Dodávateľ: VWR Collection
732-1359EA 4969.11 EUR
732-1359 732-3428 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocyklery
PCR cyklery
Rodina XT termocyklerů VWR® PCR kombinuje inovace inspirované průmyslem a zákazníky v robustním designu s nízkou hlučností, který se hodí prakticky na jakýkoli pracovní stůl. Rychle se měnící 96-jamkový blok je přesně řízen osmi Peltierovými prvky, které zajišťují reprodukovatelné výsledky PCR a nabízejí možnost gradientní PCR. S využitím pokročilé technologie lze cyklery XT připojit přes Ethernet a ovládat na dálku primárním cyklerem XT⁹⁶, PC nebo mobilním zařízením (smartphone/tablet). Potřebný software/aplikace je zdarma a poskytuje stejně intuitivní uživatelské rozhraní jako dotykový, ostrý 7" TFT displej, kterým je vybaven cyklér XT⁹⁶. Při použití jako součást konfigurace dálkového ovládání je XTender⁹⁶ perfektní sekundární jednotkou , který nemá vestavěný displej, ale redukuje se na jeho hlavní funkci poskytovat vynikající výsledky PCR při současné úspoře nákladů a cenných zdrojů Další inovativní funkce:
  • Flexibilní víko: Vyhřívané víko se automaticky nastaví, aby sedělo na každé PCR zkumavce a vytváří tlak, který brání odpařování vzorku pro zajištění reprodukovatelných výsledků v každém běhu
  • Inovativní bloková konstrukce se sníženou hmotností umožňuje dosáhnout nejvyšší rovnoměrnosti teploty a rychlosti zahřívání a chlazení max. do 4 °C/s
  • Přesná regulace teploty pro nejkratší časy běhu bez překračování a poklesů pro nejlepší výsledky PCR
  • Gradientová funkce (volitelná): Osm pokročilých řídicích obvodů a Peltierovy prvky, poskytující téměř lineární gradient - ideální pro optimalizaci PCR
  • Ostrý a jasný 7" TFT displej v kombinaci s intuitivním softwarem zjednodušuje použití a splňuje veškerá očekávání uživatele
  • Intuitivní programování: Průvodce PCR pro příhodné tříkrokové, dvoukrokové a gradientové programování PCR
  • Rychlé spuštění: Zvolte jednu z „Nedávno použitých metod“ pro urychlení běhu PCR
  • Správa dat: Až 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), dálkové ovládání a monitorování přístrojů prostřednictvím PC softwaru, signálních tónů MP3 a ovládání primary/secondary
  • Systémové nástroje na dotyk tlačítka: Grafické nebo tabulární programování, 'Global Program Ramp', 'Tube Control', online nápověda, funkce 'Quick Start' a „Power Fail Denaturation“ pro
  • automatický restart po výpadku napájení
  • XTende⁹⁶ je plně vybavený PCR termocykler bez dotykové obrazovky, ideální zařízení ovládané z PC nebo jiného termocykleru XT⁹⁶
Certifikácie: Vyrobeno v Německu podle normy ISO 9001, kalibrováno podle norem NIST a podpořeno více než 30 lety zkušeností.
Informace o dodávce: všechny termocyklery řady XT zahrnují jednoduchý PC software k dálkovému ovládání a sledování přístrojů a tvorbě PCR protokolů na PC.