Tlačiť
Astaxanthine ≥97%, crystalline solid
Dodávateľ: Cayman Chemical
70685-5 70685-25
CAYM70685-5EA 98.68 EUR
CAYM70685-5 CAYM70685-25
Astaxanthine ≥97%, crystalline solid
Astaxanthine
Astaxanthini is a carotenoid pigment found primarily in marine animals including shrimp and salmon. It is a potent lipid-soluble antioxidant.
Vzorec: C₄₀H₅₂O₄
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00672621
Číslo CAS: 472-61-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥97%
λmax 473 nm