Tlačiť
Silane adhesive slides, KF Frost
Dodávateľ: Klinipath
631-1238EA 382.45 EUR
631-1238
Silane adhesive slides, KF Frost
Sklíčka mikroskopická a krycí Sklíčka mikroskopická adhezivní
These silane adhesive slides are specially designed for thermal transfer printers.
Certifikácie: CE certified according to IVDR (2017/746).