Tlačiť
Ammonia solution 28,0 - 30,0% (NH₃ basis) in water ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
221228-1LEA 58.88 EUR
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
Ammonia solution 28,0 - 30,0% (NH₃ basis) in water ACS, Fluka™
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Teplota varu: 32 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Residue on ignition Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.00002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00005 %
KMnO₄ reducing matter complying
CO₂ Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.00005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %