Tlačiť
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
73950-100G 73950-25G
73950-100GEA 166.06 EUR
73950-100G 73950-25G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Vzorec: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003885
Číslo CAS: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Assay 90.0 - 105.0 %