Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 1 M HCl (1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
35328-1LEA 34.37 EUR
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
Kyselina chlorovodíková 1 M HCl (1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Teplota varu: 100 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
OSN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective