Chlorid zinečnatý ≥98%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
31650-1KG
31650-6X250G
31650-25KG
31650-1KGEA
168.87
EUR
31650-1KG
31650-6X250G
31650-25KG
Chlorid zinečnatý ≥98%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Chlorid zinečnatý
Vzorec:
ZnCl₂ Teplota tavenia: 287…304 °C (1,013 hPa) Hustota: 2,93 g/cm³ (22 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011295 Číslo CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 OSN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 13,10185 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 98.0 - 100.5 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.005 % |
pH (10 %, 20°C) | 4.6 - 5.5 |
Ammonium (NH₄) | Max. 50 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.001 % |
Al, Ca, Fe, Mg and heavy metals | complying |
Oxide chloride (as ZnO) | complying |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.003 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 20 ppm |
Total N | Max. 0.002 % |